Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Human Naïve B Cell Enrichment Kit
Immunomagnetic isolation of untouched human naïve B cells
Marke:  STEMCELL Technologies 19254
Encompass
Artikelnummer. 17177911
  • 1338.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • The EasySep™ Human Naïve B Cell Enrichment Kit is designed to isolate naïve B cells from peripheral blood mononuclear cells by negative selection
  • Unwanted cells are targeted for removal with Tetrameric Antibody Complexes recognizing non-naïve B cells and dextran-coated magnetic particles
  • The labeled cells are separated using the EasySep™ magnet without the use of columns
  • The desired cells are poured off into a new tube
Spezifikation
Spezifikation
B Cells
Cell Isolation
1 x 109 cells