Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Human IgG+ Memory B Cell Isolation Kit
Immunomagnetic cell isolation kit using particle release technology
Marke:  STEMCELL Technologies 17868
Encompass
Artikelnummer. 17177771
  • N.V. / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • The EasySep™ Human IgG+ Memory B Cell Isolation Kit isolates IgG+CD27+ B cells from fresh or previously frozen peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) or leukapheresis samples
  • First, CD27+ cells are isolated by column-free immunomagnetic positive selection using EasySep™ Releasable RapidSpheres™
  • Then, bound magnetic particles are removed from the EasySep™-isolated CD27+ cells, and unwanted non-B cells, as well as IgM+, IgD+ and IgA+ cells are depleted using EasySep™ Dextran RapidSpheres™
  • The final isolated fraction contains IgG+CD27+ memory B cells, which readily secrete IgG in culture supernatants in the presence of appropriate stimuli
Spezifikation
Spezifikation
B Cells
Cell Isolation