Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ HLA B Cell Enrichment: Complete Processing Kit for Whole Blood
Immunomagnetic isolation of untouched human B cells
Marke:  STEMCELL Technologies 19954HLA
Encompass
Artikelnummer. 17197991
  • 816.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • The EasySep™ HLA B Cell Enrichment Kit: Complete Processing Kit for Whole Blood is designed to isolate human B cells from HetaSep™-treated whole blood by negative selection
  • Unwanted cells are targeted for removal with Tetrameric Antibody Complexes recognizing CD2, CD3, CD14, CD16, CD33, CD36, CD41, CD43, CD56, CD66b, glycophorin A and dextran-coated magnetic particles
  • The labeled cells are separated using an EasySep™ magnet without the use of columns
  • Desired cells are poured off into a new tube
Spezifikation
Spezifikation
B Cells
Cell Isolation
200 mL whole blood