Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Dead Cell Removal (Annexin V) Kit
Immunomagnetic depletion of apoptotic (Annexin V+) cells from culture or tissue preparations
Marke: STEMCELL Technologies 17899
Beschreibung
- The EasySep™ Dead Cell Removal (Annexin V) kit is designed to deplete apoptotic (Annexin V+) cells from cell culture or tissue preparations by immunomagnetic negative selection
- Unwanted cells are labeled with Annexin V, antibodies and magnetic particles, and separated without columns using an EasySep™ magnet
- Labeled cells are separated using an EasySep™ magnet without the use of columns
- Desired cells are simply poured off into a new tube
- Annexin V binds phosphatidylserine on the outer leaflet of the cell membrane during apoptosis
Spezifikation
Lymphocytes | |
1 x 109 Cells |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.