Learn More
Contec™ EasyReach™ Reinigungssystem: Reinigungswerkzeug
Passt leicht durch Durchreichen, ohne Montage und wartungsfrei. Das Contec™ EasyReach™ Reinigungssystem ist ideal für Isolatoren, Schränke, Reinluftwerkbänke, Handschuhboxen und andere Miniumgebungen.
Marke: Contec™ 2685LF
100.29 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das EasyReach™ Reinigungssystem besteht aus einem leichten 1-teiligen Reinigungswerkzeug aus Edelstahl und austauschbaren Einweg- und Absorptionsmittel-Reinigungspads, die eine effektive Reinigung und Desinfektion in schwer zugänglichen Bereichen ermöglichen.
- Durch die rechteckige Form ist eine überlappende, gerade Linie einfach zu erreichen
- Der flache, um 360° schwenkbare Kopf ermöglicht eine schnelle und einfache Erreichbarkeit schwer zugänglicher Bereiche
- Klappbares Gelenk und leichte Konstruktion
- Die einfache Griffkante am Reinigungskissen sorgt dafür, dass das Polster fest auf dem Moppkopfrahmen sitzt. Der Austausch mit Handschuhen ist einfach
- Kleine Packungsmengen sind optimal für die Verwendung in einem Durchgang
- Das gut passende, gesteppte Polyesterkissen gewährleistet eine effektive, gleichmäßige Oberflächenabdeckung, reduziert die Anzahl lebensfähiger und nicht lebensfähiger Kontaminanten und gewährleistet eine maximale Rückstandsentfernung
- Die Kissen mit absorbierenden Doppelschicht-Quiltec™ versiegelten Kanten sorgen dafür, dass Partikel und Fasern minimiert werden
- Mit 70 % IPA getränkte Reinigungspads erhältlich
Hinweis: Die Reinigungspads sind separat erhältlich, siehe MEQT0001, MEQT0002, PSME0001). Siehe QuickConnect™ Moppkopfgestelle und Griffe für die EasyReach-Variante mit langem Stiel.
Spezifikation
Flach legbares Moppgestell | |
7.5 in. | |
19 cm | |
Reusable | |
Edelstahl |
White | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
No |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
40806Y9 | Qualitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 2685LF |
40503Y4 | Qualitätsbescheinigung | 17/10/2024 | 2685LF |
40320Z5 | Qualitätsbescheinigung | 21/09/2024 | 2685LF |
40305Z2 | Qualitätsbescheinigung | 20/08/2024 | 2685LF |
40806Y9 | Konformitätsbescheinigung | 09/12/2024 | 2685LF |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %