Learn More
Fisherbrand™ Easyplate™ Gestelle für Petrischalen
Farbcodierte Gestelle optimieren die Probenorganisation und -identifizierung.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Farbcodierte Gestelle optimieren die Probenorganisation und -identifizierung.
- Vergrößern den Arbeitsbereich und transportieren effizient große Mengen an Petrischalen
- Erhältlich in 4 Farben und in zwei Größen; die Größe mit einer Höhe von 24.1 cm (9.5 Zoll) fasst achtundvierzig 100 mm-Petrischalen und die Größe mit einer Höhe von 36.8 cm (14.5 Zoll) fasst achtundvierzig 100 mm-Petrischalen
- Silikon-Haltestreifen greifen jede Petrischale; einfaches Einsetzen und Entfernen von mehreren Schalen ohne obere oder untere Schalen zu beeinflussen
- Seitliche Etiketten bieten Platz für die Identifizierung kritischer Proben
- Leichtes, chemikalienbeständiges Polycarbonat
- Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Bestellinformation
Erhältlich in zwei Größen—Das 14 Zoll-Gestell (35,5 cm) fasst insgesamt 84 Schalen; das 9 Zoll-Gestell (22,8 cm) 48.
Spezifikation
Petrischalenträger | |
Natur, Rot, Gelb, Blau (Satz von 4) | |
Polycarbonat | |
Nein | |
22,8 cm |
Autoklavierbar | |
Petrischalen (48 x 100 mm) | |
48 | |
10 cm-Petrischalen |