Learn More
Berkshire™ EasyClean™ 360 System
360 System includes a light-weight, maneuverable cleaning tool along with easy-to-use, laundered polyester knit covers.
Marke: Berkshire™ EC360CHPST40
Beschreibung
360 System includes a light-weight, maneuverable cleaning tool along with easy-to-use, laundered polyester knit covers.
- Sterile, 100% continuous filament polyester knit covers
- Cleanroom laundered, knife cut edge
- Certificate of Sterility with each case and available on the web by lot number 24/7*
*Details: Expiration Date, Radiation Dosage, Lot Information, Meets cGMP Requirements For Traceability.
Spezifikation
Choice Isolator Tool Cover | |
Autoclavable | |
Polyester Knit (1%) |
Sterile | |
No |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000851522 | Sterilitätszertifikat | 20/03/2025 | EC360CHPST40 |
0000850739 | Sterilitätszertifikat | 20/03/2025 | EC360CHPST40 |
0000845440 | Sterilitätszertifikat | 27/11/2023 | EC360CHPST40 |
0000851522 | Analysenzertifikat | 20/03/2025 | EC360CHPST40 |
0000850739 | Analysenzertifikat | 20/03/2025 | EC360CHPST40 |