Learn More
Thermo Scientific™ Easy-Titer™ Human IgG (H+L) Assay Kit
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Easy-Titer Antibody Assay Kits ermöglichen die genaue Bestimmung der Antikörperkonzentration in Serum und Zellkulturüberständen und umfassen Kits, die spezifisch für Maus-IgG, Kaninchen-IgG, humanes IgG (H+L), humanes IgG (Fc) oder humanes IgM sind.
Besondere Merkmale:
Kits für fünf beliebte Zielmoleküle – Auswahl ein spezifischen Kits für eine bestimmte Immunglobulinart und -klasse; keine Kreuzreaktion mit anderen Spezies und Klassen des Zielmolekül-Antikörpers
Antikörperbasierte Spezifität – zur Messung der Konzentration des Zielantikörpers in einer Probe, nicht nur des Gesamtproteins; es ist nicht erforderlich, den Antikörper aufzureinigen, um seine Konzentration zu beurteilen
Schneller und einfacher als ELISA – homogenes Assay mit drei Komponenten; Gesamtinkubationszeit von 10 Minuten
Keine spezielle Ausrüstung erforderlich – verwendet Standard-Vortexmischer, Pipettierer, 96-Well-Mikrotiterplatten, Plattenschüttler und Lesegerät (Messung des Absorptionsvermögens bei 340 nm oder 400 nm)
Empfindlich – Assay-Bereich (Standardkurve) 8 bis 500 ng/ml; erfordert eine Startprobe von mindestens 300 ng/ml
Reproduzierbar ‑ Variationskoeffizient unter 5 %; Fehler hängt von Verdünnung und Pipettiertechnik ab
Standard-Antikörper separat erhältlich – verwenden Sie beliebige Standard-Antikörper mit ordnungsgemäßer Zielidentität und bekannter Konzentration (größer als 10 μg/ml)
Easy-Titer Antibody Assays sind schneller und einfacher als ELISA:
1. Vorbereiten der Kalibratorkonzentrationen (5 bis 500 ng/ml) durch Verdünnen des gereinigten Antikörpers mit dem Verdünnungspuffer des Kits
2. Vorbereiten von Proben durch mindestens 20-fache Verdünnung mit dem Verdünnungspuffer innerhalb des Messbereichs (8 bis 500 ng/ml).
3. Röhrchen mit Mikrokugel-Beads vortexen, um eine homogene Suspension zu gewährleisten.
4. 20 μl der Bead-Suspension und jeweils 20 μl von Probe und Kalibratorkonzentration in Wells einer 96-Well-Mikrotiterplatte pipettieren.
5. Mikrotiterplatte 5 min lang durch kräftiges Mischen inkubieren.
6. 100 μl des Blockierreagenz des Kits hinzufügen.
7. Mikrotiterplatte 5 min lang durch kräftiges Mischen inkubieren.
8. Absorption mit dem Standard-Plattenlesegerät (340 oder 405 nm) messen.
9. Standardkurve aufzeichnen und Proben interpolieren, um die Konzentration zu ermitteln.
Enthält:
Jedes Kit enthält Zielmolekül-spezifische IgG-sensibilisierte Mikrosphären, Verdünnungspuffer und Blockierpuffer
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Easy-Titer Human IgG (H + L) Assay Kit |
| Inhalt und Lagerung | Ausreichend für: 96 Gesamttests (einschließlich 9 Standards pro Anwendung) • Ziege-Anti-Human-IgG-sensibilisierte Polystyrolkügelchen, 2 ml • Easy-Titer Verdünnungspuffer, 30 ml • Easy-Titer Blockierpuffer, 15 ml Bei 4 °C lagern (nicht einfrieren). |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Menge | 96 Tests |
| Assay | Assay zur Proteinquantifizierung, Isotypisierungs-Assay, Immunoassay |
| Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
| Produktlinie | Easy-Titer |
| Zielspezifität | Humanes IgG |