Learn More
Thermo Scientific™ Easy-Spray™ Nano- und Kapillar-Emitter
Stimmen Sie Thermo Scientific™ EASY-Spray™ Massenspektrometern mit Quelle einfacher durch Thermo Scientific™ EASY-Spray™ Transferleitungen ab.
515.00 € - 758.46 €
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15176864
|
Thermo Scientific™
ES791 |
0.02 mm | EASY-Spray Emitter with transfer line | N/A | ||||||
16652037
|
Thermo Scientific™
ES991 |
0,02 mm | EASY-Spray Nanoemitter, mit Transferleitung |
722.83 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15968997
|
Thermo Scientific™
ES791A |
0,02 mm | EASY-Spray Nanoemitter, mit Transferleitung | N/A | ||||||
16662037
|
Thermo Scientific™
ES992 |
0,075 mm | EASY-Spray Kapillaremitter, mit Transferleitung |
568.11 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17204513
|
Thermo Scientific™
ES993 |
Emitter: 10 µm ID: | EASY-Spray Nanoemitter, kugelförmig, ohne Transferleitung |
758.46 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
17214513
|
Thermo Scientific™
ES994 |
Emitter: 15 µm ID: | EASY-Spray Kapillaremitter, kugelförmig, ohne Transferleitung |
748.73 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Schließen Sie Ihre Nano- oder Kapillarsäule mit den Thermo Scientific™ EASY-Spray™ Nano- und Kapillar-Emittern einfacher an Ihre Thermo Scientific™ Massenspektrometer (MS) an. Die Nano- und Kapillar-Emitter fungieren als säulenunabhängige Zerstäuber und ermöglichen die Einführung eines geringen Durchflusses aus Nano- und Kapillarsäulen ohne lästige Handhabung herkömmlicher Zerstäubernadeln. Es gibt zwei Varianten von Emittern: mit und ohne integrierte Transferleitungen. Diese Zerstäuber sind ideal für die Trennung von Proteinen und Peptiden mit Nano- und Kapillar-HPLC.
Zur empfindlichen Trennung von Proteinen und Peptiden mit Nano- und Kapillar-HPLC
Diese Emitter bieten eine einfache Verbindung zu Thermo Scientific™ MAbPac™ und Accucore™ Nano- und Kapillarsäulen zur verbesserten Trennung und MS-Detektion von Proteinen, Peptiden und monoklonalen Antikörpern (mAbs).
Spezifikation
Easy Spray | |
Emitter |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.