Learn More
H-B Instrument™ Easy-Read™ Flüssig-Glas-Allzweckthermometer: Teilweise eintauchbar
Gut ablesbare teilweise eintauchbare Thermometer
21.20 € - 32.70 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | NIST-rückführbar. Enthält eine mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung. |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien. |
Material | Glas |
Thermometerfüllung | Enviro-Safe™ Flüssigkeit |
Produktcode | Marke | Unterteilung | Gesamtlänge (metrisch) | Temperaturbereich (angloamerikanisch) | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Unterteilung | Gesamtlänge (metrisch) | Temperaturbereich (angloamerikanisch) | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
16401265
|
H-B Instrument™
B60302-0000 |
1 °C | 350 mm | N.A. | -10°bis +260 °C |
32.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15265053
|
H-B Instrument™
B60301-0100 |
0,5 °C | 300 mm | N.A. | -35 bis +50 °C |
21.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Bleifreies, gelb hinterlegtes Glas und schwarze Flüssigkeit sorgen für einfache Lesbarkeit und weniger Lesefehler
- Enthält ungiftige, biologisch abbaubare Enviro-Safe™ Flüssigkeit
- EnviroKleen™-zertifiziert
Anwendungen:
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Zertifizierungen
Thermometer hergestellt/getestet von unserem US-amerikanischem Qualitätsteam, rückführbar auf NIST™, geliefert mit Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch.
Spezifikation
NIST-rückführbar. Enthält eine mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung. | |
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien. | |
Glas | |
Enviro-Safe™ Flüssigkeit |