Learn More
Fisherbrand™ EASY 100 H
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
Schuko-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ultraschallfrequenz von 37 kH (Kontrollbereich -2,5 kH bis +5,5 kH)
- 2 Ultraschall-Modes für bedarfsgerechte Schallfeldverteilung im Ultraschallbad
- dann wird Folgendes automatisch festgelegt: Sorgt für eine intensivere Reinigung mit höherer Reinigungskraft
- Bio-Mode, kann ein-/ausschaltbar sein: Sorgt für eine sanfte Reinigung bei ruhigerem Betrieb
- Elektronische Wahltasten mit abwaschbarer Membrancodierung und EU-Anzeige aller Betriebszustände
- Vorauswahl der Reinigungszeit: Reinigungszeit zwischen 1 Minute und 30 Minuten einzustellen oder Dauerlauf optional (Ultraschall-Dauerlauf: maximal 6 Stunden)
- Elektronische Temperaturkontrolle, in 5-Stufen regelbar° C ab 30,° C auf 80 C° C für Geräte mit Temperaturüberwachung (Temperaturtoleranz -5° C bis +8 betragen° C)
- Sicherheitsabschaltung mit Aufwachfunktion
- nach 8 Stunden ohne Aktivität
- im Falle einer kurzen Unterbrechung der Energieversorgung
- Automatische Abschaltung des Ultraschallbetriebs bei einer bestimmten Badtemperatur> 90,° C
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse und Reinigungstablett aus Edelstahl
- Seitlicher Ablassverschluss zum Entleeren des Reinigungsbehälters über den Abfluss an der Rückseite des Geräts (von Fisherbrand Pflegeleicht 60H)
- 2-Jahres-Garantie ab der Erstinbetriebnahme, jedoch nicht mehr als 3 Jahre ab dem Produktionsdatum
Spezifikation
Spezifikation
| Display | Keine |
| Material | Edelstahl |
| Zeitschaltuhr | 1 bis 15 Min. oder Dauerbetrieb |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung | 220/240 V |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2,51 Gall. |
| Kapazität (metrisch) | 9.5 L |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 220 x 280 x 145 mm |
| Enthält | Deckel |
| Modell | EINFACH 100 H (mit Temperatur) |
| Mehr anzeigen |