Learn More
3M™ Gehörschutzstöpsel Nachfüllbeutel Artikelnummer.: 17297640
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
3M™ Gehörschutzstöpsel Nachfüllbeutel
Artikelnummer. 17297640
37 dB
Click to view available options
37 dB
Artikelnummer. 17297640
Marke: 3M™ 7100100263
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gehörschutzstöpsel aus weichem, hypoallergenem Schaumstoff. Sie können den Geräuschpegel um 37 dB reduzieren und besitzen ein konisches Design, das bequem in Ihre Ohren passt.
  • Reduziert den Geräuschpegel um 37 dB
  • Das Modell ist mit dem 3M™ E-A-RFIT™ Validierungssystem kompatibel und als Sondenstöpsel erhältlich
  • Das konische Design passt bequem in Ihre Ohren
  • Weicher, hypoallergener Schaumstoff sorgt für minimalen Druck im Ohr
  • 2.000 Paare pro Box
  • Erhältlich mit Sondenfunktion zur Verwendung mit dem 3M™ E-A-RFIT™ Dual-Ear-Validierungssystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klasse 1100 R
Menge 2000 Paar/Karton
Rauschunterdrückung (NRR) 37 dB
Corded Uncorded
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Gehörschutzstöpsel Nachfüllbeutel >