Learn More
Ekastu Safety™ EKAMUFF Nr.3 Gehörschutzgerät
Click to view available options
Geräuschdämpfungs-Einstufung: 35 dBA
Beschreibung
- Robustes und komfortables Modell
- Mit universellem Kopfband
- Hoher Komfort
- Extrem leicht, nur 175 g
- Individuell einstellbare Kapseln
- Sehr gute Schalldämmung (SNR = 30 dB/L = 20/M = 28/H = 35)
Spezifikation
Spezifikation
Enthält | Universeller Kopfbügel und individuell einstellbare Ohrkapseln |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gehörschutz |
Produkttyp | Gehörschutz |