Learn More
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Elektronische Mehrkanalpipetten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15603046
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 12,5 μl
1 bis 30 μl
10 bis 300 μl
15 bis 1250 μL
2 bis 125 μl
30 bis 850 μl
Anzahl Kanäle:
8
12
16
Kompatible Spitzen:
ClipSpitze 1250
ClipSpitze 384 12,5
ClipSpitze 384 125
ClipTip 1000
ClipTip 12,5
ClipTip 200
ClipTip 300
Klemmspitze 384 30
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15603046
Marke: Thermo Scientific™ 4671090BT
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Automatisieren Sie die täglichen 96- und 384-Well-Pipettieraufgaben für Mikrotiterplatten mit der versiegelten Sicherheit der ClipTip Technologie in diesen elektronischen Mehrkanalpipetten, die sowohl Vielseitigkeit als auch individuelle Anpassung bieten.
Die Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ elektronischen Mehrkanalpipetten kombinieren hohe Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit für automatisiertes Pipettieren in 96- und 384-Well-Mikrotiterplatten mit der Sicherheit der Thermo Scientific™ ClipTip™ Technologie. Damit wird das tägliche Pipettieren zu einer völlig neuen Erfahrung. Die neue My Pipette™ Creator App ermöglicht die Programmierung von E1-Clip Tip ganz bequem über Ihren PC.
Innovatives ClipTip Spitzensystem*
  • Die Spitze bleibt bis zum Abwerfen sicher befestigt und dicht: keine Vergeudung wertvoller Proben durch abgefallene Spitzen
  • Vollständige Abdichtung zum Sichern des Probenvolumens in jeder Spitze erhöht die Genauigkeit und Präzision
  • Die Spitzen werden mit einer leichten Berührung aufgesetzt und abgeworfen. Das vermeidet Frustration beim Anbringen der Spitzen auf der Pipette
My Pipette Creator revolutioniert das Pipettieren durch innovative Technologie
  • Eine neuartige, webbasierte Pipettier-App in der Thermo Fisher Cloud
  • Für eine effiziente, zentralisierte Programmierung und gemeinsame Nutzung von Protokollen durch mehrere Anwender von E1-ClipTip Pipetten
  • Sie können für viele Ihrer bevorzugten Reagenzien-Kits und Pipettieranwendungen vorgefertigte Protokolle herunterladen und teilen
  • Verbinden Sie die E1-ClipTip Pipette über Bluetooth** oder USB mit der App.
  • Verbessern Sie mithilfe Ihres Computers die Zusammenarbeit mit Kollegen und die Reproduzierbarkeit Ihrer Anwendungen.
Entspanntes Pipettieren mit der E1-ClipTip Pipette
  • E1-ClipTip bietet maximalen Komfort durch elektronischen Spitzenabwurf und Bedienung mit dem Zeigefinger, die den Daumen beim Pipettieren entlastet.
  • Wählen Sie zwischen zwei Verwendungsarten: Programmieren Sie entweder einzelne Funktionsschritte für komplexere Anwendungen oder nutzen Sie die bereits voreingestellten Programme für gängige Applikationen
  • Mit der Programmfunktion können Sie bis zu 30 Ihrer meistgenutzten selbst programmierten oder voreingestellten Protokolle unter spezifischen Namen abspeichern.
  • Verbinden Sie Ihre E1-ClipTip Pipette mit der My Pipette Creator App bequem über Bluetooth**
  • Fünf unterschiedliche Anwenderprofile mit kundenspezifischen Einstellungen für mehrere Anwender und Protokolle
  • Mit MyPipette™ können Sie im Hauptmenü die Symbole in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge anordnen oder Verknüpfungen für Ihre bevorzugten Programme und Pipettierfunktionen erstellen. Wichtige Einstellungen können auch durch ein Passwort vor ungewollten Änderungen geschützt werden
  • Erinnerungsfunktionen für Service und Kalibrierung weisen Sie darauf hin, wann die Pipette gewartet werden muss
  • Lithium-Ionen-Akku für langanhaltende Leistung und schnelles Aufladen Nutzen Sie zum Aufladen entweder den Ladeständer oder ein Ladekabel.
  • 2 Jahre Garantie mit einfacher Online-Registrierung
E1-ClipTip Pipetten und ClipTip Spitzen für jede Anwendung
  • Wählen Sie Ihre E1-ClipTip Pipette aus unserem Angebot mit Volumina von 0,5 μl bis 1.250 μl:
    • Einkanalpipetten
    • Mehrkanalpipetten mit 8, 12 oder 16 Kanälen im 96er- oder 384er-Format
    • Equalizer-Pipetten mit verstellbaren Spitzenabständen mit 6, 8, oder 12 Kanälen im 96er- oder 384er-Format
  • Große Auswahl an ClipTip Spitzen:
    • ClipTip Spitzen im 96er-Format sind in den Größen 20, 50, 200, 300, 1.000 und 1.250 μl erhältlich
    • ClipTip Spitzen im 384-er Format sind in den Größen 12,5, 30 und 125 μl erhältlich
    • Jeweils in mehreren Verpackungsvarianten erhältlich: mit Filter, steril, nicht steril, im Rack und als Nachfüllpackung
* E1-ClipTip 12,5 und alle 384 E1-ClipTip Pipetten nutzen eine abdichtende Schnappverbindung für die Pipettenspitzen.
** Unsere Modelle mit Bluetooth-Technologie sind in folgenden Ländern/Regionen erhältlich: Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Indien, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südkorea, Tschechische Republik, Ungarn, USA, Vatikanstadt und Zypern. Für andere Länder sollten die Bestellnummern ohne den Zusatz „BT” verwendet werden
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Soweit nicht anders angegeben, sind alle Marken Eigentum von Thermo Fisher Scientific und seinen Tochtergesellschaften. Bluetooth™ ist eine Marke von Bluetooth SIG, Inc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kompatible Spitzen ClipTip 1000
Farbe Blau
Zur Verwendung mit ClipTip™ 1000
Modell Bluetooth
Anzahl Kanäle 12
Produktlinie E1-ClipTip
Programmierbar Ja
Typ Elektronische Pipette
Volumen (metrisch) 30 bis 850 μl
Schritten 1 μl