Learn More
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Equalizer Mehrkanalpipetten mit elektronisch einstellbarem Spitzenabstand
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15683046
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 12,5 μl
1 bis 30 μl
10 bis 300 μl
15 bis 1250 μL
2 bis 125 μl
Anzahl Kanäle:
6
8
12
Kompatible Spitzen:
ClipSpitze 1250
ClipSpitze 384 12,5
ClipSpitze 384 125
ClipTip 200
ClipTip 300
Klemmspitze 384 30
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15683046
Marke: Thermo Scientific™ 4672070BT
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Übertragen Sie Proben zwischen praktisch allen Röhrchen, Racks, Mikrotiterplatten oder horizontalen Gelboxen schnell und effizient mithilfe des einstellbaren Pipettenspitzenabstands.
Übertragen Sie Proben zwischen praktisch allen Röhrchen, Racks, Mikrotiterplatten oder horizontalen Gelboxen schnell und effizient mit der Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Equalizer Pipette. Mit dem verstellbaren Spitzenabstand können Sie den Abstand zwischen den Spitzen durch einfaches Verschieben der Skala einstellen, um ihn auf das gewünschte Laborartikel-Format zu erweitern oder zu verkleinern. Die neue My Pipette™ Creator App ermöglicht die Programmierung von E1-ClipTip ganz bequem über Ihren PC.
Innovatives ClipTip Spitzensystem*
  • Die Spitze bleibt bis zum Abwerfen sicher befestigt und dicht: keine Vergeudung wertvoller Proben durch abgefallene Spitzen
  • Vollständige Abdichtung zum Sichern des Probenvolumens in jeder Spitze erhöht die Genauigkeit und Präzision
  • Die Spitzen werden mit einer leichten Berührung aufgesetzt und abgeworfen. Das vermeidet Frustration beim Anbringen der Spitzen auf der Pipette
My Pipette Creator revolutioniert das Pipettieren durch innovative Technologie
  • Eine neuartige, webbasierte Pipettier-App in der Thermo Fisher Cloud
  • Für eine effiziente, zentralisierte Programmierung und gemeinsame Nutzung von Protokollen durch mehrere Anwender von E1-ClipTip Pipetten
  • Sie können für viele Ihrer bevorzugten Reagenzien-Kits und Pipettieranwendungen vorgefertigte Protokolle herunterladen und teilen
  • Verbinden Sie die E1-ClipTip Pipette über Bluetooth** oder USB mit der App
  • Verbessern Sie bequem von Ihrem Computer aus Zusammenarbeit und Reproduzierbarkeit
Entspanntes Pipettieren mit der E1-ClipTip Pipette
  • E1-ClipTip bietet maximalen Komfort durch elektronischen Spitzenabwurf und Bedienung mit dem Zeigefinger, die den Daumen beim Pipettieren entlastet
  • Wählen Sie zwischen zwei Verwendungsarten: Programmieren Sie entweder einzelne Funktionsschritte für komplexere Anwendungen oder nutzen Sie die bereits voreingestellten Programme für die gängigsten Applikationen
  • Mit der Programmfunktion können Sie bis zu 30 Ihrer meistgenutzten selbst programmierten oder voreingestellten Protokolle unter spezifischen Namen abspeichern
  • Verbinden Sie Ihre E1-ClipTip Pipette mit der My Pipette Creator App bequem über Bluetooth**
  • Fünf unterschiedliche Anwenderprofile mit kundenspezifischen Einstellungen für mehrere Anwender und Protokolle
  • Mit MyPipette™ können Sie im Hauptmenü die Symbole in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge anordnen oder Verknüpfungen für Ihre bevorzugten Programme und Pipettierfunktionen erstellen. Wichtige Einstellungen können auch durch ein Passwort vor ungewollten Änderungen geschützt werden
  • Erinnerungsfunktionen für Service und Kalibrierung weisen Sie darauf hin, wann die Pipette gewartet werden muss
  • Lithium-Ionen-Akku für langanhaltende Leistung und schnelles Aufladen Nutzen Sie zum Aufladen entweder den Ladeständer oder ein Ladekabel.
  • 2 Jahre Garantie mit einfacher Online-Registrierung
E1-ClipTip™ Equalizer: Übertragung mehrerer Proben zwischen unterschiedlichen Laborartikelformaten
  • Der einstellbare Spitzenabstand ermöglicht es Ihnen, den Abstand der Pipettenspitzen für unterschiedliche Gefäße einzustellen, indem Sie einfach die Skala verschieben und so den Spitzenabstand an das gewünschte Format anpassen:
    • Zwischen Mikrozentrifugenröhrchen und 24, -48, -96- sowie 384-Well-Mikrotiterplatten
    • Zwischen Reagenzgläsern und Deepwell-Blöcken
    • Zwischen Mikrotiterplatten/-röhrchen und Agarose-Gelen
  • Sparen Sie bis zu 90 % Zeit durch weniger Wiederholungen im Vergleich zu manuellen Einkanalpipetten***
E1-ClipTip Pipetten und ClipTip Spitzen für jede Anwendung
  • Wählen Sie Ihre E1-ClipTip Pipette aus unserem Angebot mit Volumina von 0,5 µl bis 1.250 µl:
    • Einkanalpipetten
    • Mehrkanalpipetten mit 8, 12 oder 16 Kanälen im 96er- oder 384er-Format
    • Equalizer-Pipetten mit verstellbaren Spitzenabständen mit 6, 8, oder 12 Kanälen im 96er- oder 384er-Format
  • Große Auswahl an ClipTip Spitzen:
    • ClipTip Spitzen im 96er-Format sind in den Größen 20, 50, 200, 300, 1.000 und 1.250 µl erhältlich
    • ClipTip Spitzen im 384-er Format sind in den Größen 12,5, 30 und 125 µl erhältlich
    • Jeweils in mehreren Verpackungsvarianten erhältlich: mit Filter, steril, nicht steril, im Rack und als Nachfüllpackung
* E1-ClipTip 12,5 und alle 384 E1-ClipTip Pipetten nutzen eine abdichtende Schnappverbindung für Pipettenspitzen.
** Unsere Modelle mit Bluetooth-Technologie sind in folgenden Ländern und Regionen erhältlich: Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Indien, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südkorea, Tschechische Republik, Ungarn, USA, Vatikanstadt und Zypern. Für andere Länder sollten die Bestellnummern ohne den Zusatz „BT” verwendet werden.
*** Im Vergleich zu einer manuellen Einkanalpipette, die zur Befüllung einer 96-Well-Mikrotiterplatte aus Mikrozentrifugenröhrchen verwendet wird. Weitere Informationen in den Thermo Scientific Smart Notes: Kann man Flüssigkeiten zwischen unterschiedlichen Laborartikeln schneller und einfacher transferieren als mit den herkömmlichen manuellen Pipetten? 2014.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Beschränkungen, die dem Käufer auferlegt werden, das/die Produkt(e) nur für interne Forschungszwecke zu nutzen, gelten nicht für das/die Produkt(e) auf den mit dieser Erklärung verknüpften Webseiten.
Alle Marken sind Eigentum von Thermo Fisher Scientific und seinen Tochtergesellschaften, sofern nicht anders angegeben. Bluetooth™ ist eine Marke von Bluetooth SIG, Inc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatible Spitzen ClipSpitze 384 125
Verstellbarer Spitzenabstand 4,5 bis 9 mm
Farbe Gelb
Zur Verwendung mit Jedes Röhrchen, Rack, jede Mikroplatte oder horizontale Schachtel dank des einstellbaren Spitzenabstands
Modell Bluetooth
Anzahl Kanäle 12
Produktlinie E1-ClipTip
Programmierbar Ja
Typ Equalizer Pipette
Volumen (metrisch) 2 bis 125 μl
Schritten 0,1 μl
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.