Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektrophoresesystem Starter-Kit, SYBR Safe 1 %
Bietet alles, was Sie für einen schnellen Start der Nutzung von vorgegossenen 1,2 % E-Gel-Agarose-Gelen mit SYBR Safe am System für einen optimierten Arbeitsablauf bei der Gelelektrophorese und der Gelbildgebung benötigen.
Marke: Invitrogen™ G8321ST
3097.00 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21655" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Bietet alles, was Sie für einen schnellen Start mit vorgefertigtem 1,2 % E-Gel-Agarose-Gelen mit SYBR Safe für das System benötigen.
- Für einen optimierten Arbeitsablauf bei der Gelelektrophorese und Gelbildgebung
Enthält
- 10 E-Gel Agarosegele mit SYBR Safe, 1 % (A42100)
- E-Gel Power Snap Elektrophoreseapparatur (G8300)
- E-Gel 1 Kb Plus DNA-Leiter mit E-Gel Probenbeladungspuffer (1x) (10488090)
Spezifikation
• 1 Elektrophoreseapparatur • 1 Kameragerät • 10 E-Gel Agarosegele mit SYBR Safe 1 % • 1 Fläschchen E-Gel 1 kb DNA-Leiter • 1 Netzteil • 1 Brille • 1 E-Gel Go! Adapter Bei Raumtemperatur lagern. |
|
1 kit | |
240 V Wechselspannung (Netzteil), 48 V Gleichspannung (Elektrophoreseapparatur) |
Starter-Kit für Elektrophoresesystem | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.