Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis System Starter Kit, EX 2%
Beschreibung
Beinhaltet
E-Gel Power Snap Elektrophoresegerät, E-Gel Power Snap Kamera, orangefarbene Sichtscheibe, E-Gel Go! Agarose-Gel-Adapter, regionalspezifisches Kabel mit Netzadapter.
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis System Starter Kit, EX 2%, provides everything you need to quickly start using precast E-Gel EX 2% agarose gels on the system for a streamlined gel electrophoresis and gel imaging workflow.
Das Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis System Starter Kit, EX 2 %, enthält alles, was Sie benötigen, um schnell mit der Verwendung von E-Gel EX 2%ige Agarose-Fertiggelen auf dem System zu beginnen und so einen optimierten Arbeitsablauf bei der Gelelektrophorese und der Gelbildgebung zu erreichen.
Inhalt des Kits:
- 10 E-Gel EX Agarose-Gele, 2 % (Kat.- Nr. G401002)
- E-Gel Power Snap Elektrophoresesystem (Kat.- Nr. G8300)
- E-Gel 50 bp DNA-Leiter mit E-Gel Probenladepuffer (1x) (Kat.- Nr. 10488099)
- Gel-Anbruchmesser (Kat- Nr. EI9010)
Garantie
1 Jahr Garantie
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • 1 electrophoresis device • 1 camera device • 10 E-Gel gels EX 2% • 1 vial E-Gel 50 bp DNA Ladder • 1 power adapter • 1 pair of viewing glasses • 1 knife Store at room temperature. |
| Typ | Starter-Kit für Elektrophoresesystem |
| Menge | 1 Kit |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Max. Spannung | 240 V Wechselspannung (Netzteil), 48 V Gleichspannung (Elektrophoreseapparatur) |
| Spannung | 240 VAC |