Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis Device
Für die schnelle und komfortable E-Gel™ Agarosegelelektrophorese, von der Beladung mit DNA-Proben bis hin zum Gelbild, entwickelt.
Marke:  Invitrogen™ G8100
1736.00 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15754028
  • 1892.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: E-Gel Power Snap Elektrophoresegerät, orangefarbene Sichtscheibe, E-Gel Go! Agarose-Geladapter, Kabel mit Netzadapter.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• 1 Elektrophoreseapparatur
• 1 Netzteil
• 1 Brille
• 1 E-Gel Go! Adapter
Bei Raumtemperatur lagern.
Elektrophoresegerät
1 device
Raumtemperatur
Videos
  • Invitrogen E-Gel Power Snap electrophoresis system features
  • Invitrogen Power Snap camera features
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2848024060086 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/02/2025 Catalog NumberG8100
Chargennummer2848024040001 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/02/2025 Catalog NumberG8100
Chargennummer2848024030128 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/02/2025 Catalog NumberG8100
Chargennummer2848024060024 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/02/2025 Catalog NumberG8100
Chargennummer2848024030012 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/02/2025 Catalog NumberG8100
Name des Produkts
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis Device > Zur Verwendung mit trockenen vorgegossenen E-Gel SYBR Safe, E-Gel EX, E-Gel Go!, E-Gel CloneWell II und E-Gel SizeSelect II Agarose-Gelen.