Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Agarose Gels with SYBR™ Safe DNA Gel Stain
Artikelnummer. 16486440
Click to view available options
Menge:
10 Gele
2 x 10 Gele
5 x 10 Gele
Trennbereich:
10 bis 500 bp
100 bp bis 5 kb
50 bp bis 2 kb
Gelanteil (%):
1 %
2 %
4 %
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
20 Stück
50 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16486440
Marke: Invitrogen™ A42135
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Entwickelt für die schnelle, bequeme und sichere Elektrophorese von DNA-Proben
Invitrogen E-Gel precast agarose gels with SYBR Safe DNA gel stain are designed for fast, convenient, and safe DNA sample electrophoresis. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components and stain required for efficient gel separation and analysis–just load your samples and run. E-Gel agarose gels are ideal for analyzing PCR products, restriction digests, plasmid preparations, and DNA fragment libraries.
Invitrogen E-Gel vorgegossene Agarose-Gele mit SYBR Safe DNA-Gelfärbung sind für die schnelle, bequeme und sichere DNA-Probenelektrophorese vorgesehen. Jede E-Gel Agarose-Gelkassette enthält alle Komponenten und Färbemittel, die für eine effiziente Geltrennung und -analyse erforderlich sind — einfach die Proben laden und den Lauf starten. E-Gel-Agarose-Gele eignen sich ideal für die Analyse von PCR-Produkten, Restriktionsverdauen, Plasmid-Präparaten oder DNA-Fragmentbibliotheken.
Zu den Merkmalen von E-Gel Agarose-Gelen gehören:
Schnelle Einrichtung — einsatzbereit, wenn Sie es sind, und ohne erforderliche Gelvorbereitung oder zusätzliche Puffer
Die sicherere Wahl — enthält SYBR Safe DNA-Färbemittel, eine weniger gefährliche Alternative zu Ethidiumbromid
Hohe Leistung — Detektion von 2 – 3 ng Proben-DNA bei einer Trennzeit von nur ∼30 Minuten
In-Process-Kontrolle — Anzeige der DNA-Probenmigration in Echtzeit
Leichter Probenzugriff — Design einer zu öffnenden Kassette für einfachen Zugriff im Gel für einfache DNA-Probenexzision oder -transfer auf Membranen
Bessere Probenintegrität — nutzt Blaulicht-Anregungswellenlängen zur Minimierung von DNA-Schäden, anders als UV-Licht
Sicherere Option
Wählen Sie die gefärbten SYBR Safe DNA Gele, um die Exposition gegenüber gefährlichen und mutagenen Faktoren wie Ethidiumbromid oder UV zu minimieren. Vorgegossene E-Gel Agarose-Gele mit SYBR Safe in Kombination mit Blaulicht-Transillumination bieten eine bessere Probenintegrität und sicherere Arbeitsumgebung.
Schnelle und bequeme Analyse
E-Gel Agarose-Gele ermöglichen eine schnelle und leistungsstarke Analyse mit einer Detektionsempfindlichkeit von 2 – 3 ng Proben-DNA pro Band und einer 2 – 3 mal kürzeren Trennzeit als selbst zu gießende Gele. Jedes E-Gel Agarose-Gel enthält Agarose, Elektroden, SYBR Safe DNA-Färbemittel und ein pufferloses Ionenaustauschsystem, gepackt in eine trockene Einwegkassette. Die E-Gel-Technologie erfordert keine Gel- oder Puffervorbereitung oder Gelfärbeschritte. Laden Sie einfach Ihre Proben und beginnen Sie.
Live-Überwachung der DNA-Migration
Die E-Gel Agarose-Gele sind mit SYBR Safe DNA-Gelfärbung mit einer Anregungswellenlänge im Blaulichtspektrum vorgefärbt. Bei Verwendung mit dem E-Gel Power Snap Elektrophoresegerät mit integriertem Blaulicht-Transilluminator ermöglicht dies eine sichere Echtzeitüberwachung der DNA-Migration, ohne dass eine Gefahr für die Augen oder das Risiko einer Beschädigung der Probe entsteht, wie dies mit UV der Fall ist.
Einfacher Zugang zum Gel
Die E-Gel-Kassetten sind für bequemes Öffnen mit einem Gelmesser entwickelt (Kat.- Nr. El9010). So ist das innere Gel leicht zugänglich, was die Exzision spezifischer Banden oder die Übertragung auf eine Membran für Southern Blot-Analysen ermöglicht.
Nukleinsäure-Marker
Für eine optimale DNA-Analyse auf E-Gel Agarose-Gelen empfehlen wir die speziell formulierte E-Gel 1 Kb Plus Express DNA-Leiter (Kat.- Nr: 10488091) oder E-Gel 50 bp DNA-Leiter (Kat.- Nr. 10488099) oder E-Gel Ultra Low DNA Leiter (Kat.- Nr. 10488096). Unsere hochwertigen, gebrauchsfertigen Leitern sind mit individuell Chromatographie-gereinigten DNA-Fragmenten formuliert und für die Lagerung bei Raumtemperatur geeignet.
Durchlauf- und Bildgebungsgeräte
E-Gel Agarose-Gele erfordern das E-Gel Power Snap Elektrophoresesystem für Gellauf und -anzeige. Das System besteht aus einem Elektrophoresegerät und einer Kamera für die schnelle und bequeme Trennung und Analyse von E-Gel Agarose-Gelen.
Erhältlich in einer Vielzahl von Gelformaten
E-Gel Agarose-Gele sind mit verschiedenen Gelanteilen, Färbungen und Well-Formaten erhältlich. Die 11 Well E-Gel Agarose-Gele mit SYBR Safe sind mit Gelanteilen von 1 %, 2 % und 4 % erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Compatible Ladders E-Gel™ 1 Kb Plus Express Leiter
Inhalt und Lagerung • Jede Packung enthält 10 Gele.
Unbedingt bei Raumtemperatur lagern. Nicht einfrieren.
Kalte Stellen in der Nähe von Tiefkühlgeräten oder andere unkontrollierte Umgebungen vermeiden.
Gelanteil (%) 2 %
Geltyp E-Gel
Produkttyp Agarose-Gel
Trennbereich 50 bp bis 2 kb
Färbemitteltyp SYBR™ Safe
Wells 11-Well
Umweltfreundliche Eigenschaften Weniger gefährlich
Menge 10 Gele
Versandbedingung Raumtemperatur