Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 48 Agarose Gels
Beschreibung
Invitrogen E-Gel 48 high-throughput precast agarose gels with or without SYBR Safe DNA Gel Stain are designed for fast, convenient, and less-hazardous DNA sample electrophoresis. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components required for efficient gel separation and analysis—just load your samples and run.
Invitrogen™ E-Gel™ 48 Hochdurchsatz-Agarose-Gele mit SYBR Safe DNA-Gelfärbung sind für die schnelle, bequeme und weniger gefährliche Elektrophorese von DNA-Proben konzipiert. Jede E-Gel™ Agarose-Gelkassette enthält alle Komponenten und Färbemittel, die für eine effiziente Geltrennung und -analyse erforderlich sind – einfach die Proben laden und den Lauf starten.
Jedes Gel enthält 48 Probenwells und 4 Markerwells in 1 %, 2 % oder 4% hochauflösender Agarose mit 3,2 cm Lauflänge. Die verschiedenen Prozentigkeiten der Agarose dienen zur Trennung von DNA-Fragmenten verschiedener Größen:
- 1 % Agarose-Gele: DNA-Fragmente zwischen 400 bp und 10 kb
- 2% Agarose-Gele: DNA-Fragmente zwischen 50 bp und 3 kb
- 4% Agarose-Gele: DNA-Fragmente zwischen 10 bp und 500 bp
Jede Kassette ist einzeln mit einem EAN39-Barcode gekennzeichnet, der von den meisten handelsüblichen Roboter-Barcodelesegeräten erkannt wird.
Merkmale von E-Gel™ Gelen:
- Hochdurchsatz-Analyse: enthält 48 Probenspuren und 4 Markerspuren pro Gel
- Automatisierungsfähig: geeignet für die Verwendung mit Mehrkanalpipetten und häufig eingesetzten 8- und 12-Pin-Liquid-Handling-Robotern
- Skalierbar: Auflösung von bis zu 192 Proben in einem Durchlauf durch Kombination von bis zu vier Mother- und Daughter E-Base-Devices
- Weniger gefährliche Wahl: enthält SYBR Safe DNA-Färbung, eine weniger gefährliche Alternative zu Ethidiumbromid
- Hohe Leistungsfähigkeit: Detektion von 2 – 3 ng Proben-DNA mit einer Trennzeit von nur ∼20 Minuten
Weniger gefährliche Option
Wählen Sie Gele mit SYBR Safe DNA-Färbung, um die Exposition gegenüber gefährlichen und mutagenen Faktoren wie Ethidiumbromid oder UV zu minimieren. Vorgegossene E-Gel™ Agarose-Gele mit SYBR Safe Färbung, kombiniert mit Blaulicht-Transillumination, bieten eine bessere Probenintegrität und sicherere Arbeitsumgebung. Im Gegensatz zu Ethidiumbromid, dem am häufigsten in Agarose-Gele integrierten DNA-Färbemittel, ist SYBR Safe DNA-Gelfärbung ein ungiftiges, nicht mutagenes DNA-Färbemittel, das für Anwender und Umwelt weniger gefährlich ist und der Einrichtung Entsorgungskosten spart.
Schnelle und bequeme Analyse
E-Gel™ Agarose-Gele ermöglichen eine schnelle und leistungsstarke Analyse mit einer Detektionsempfindlichkeit von 2 – 3 ng Proben-DNA pro Bande und einer 2 – 3 mal kürzeren Trennzeit als herkömmliche selbst zu gießende Gele. Jedes E-Gel™ Agarose-Gel enthält Agarose, Elektroden, SYBR Safe DNA-Färbemittel und ein pufferloses Ionenaustauschsystem, gepackt in einer trockenen Einwegkassette. Die E-Gel™-Technologie erfordert keine Gel- oder Puffervorbereitung oder Gel-Färbeschritte. Laden Sie einfach Ihre Proben und beginnen Sie.
Nukleinsäure-Marker
Für eine optimale DNA-Analyse auf E-Gel™ 48 Agarose-Gelen empfehlen wir die speziell formulierte E-Gel™ 96 DNA-Leiter für hohe Messbereiche (Kat.- Nr. 12352019) oder E-Gel™ 50 bp DNA-Leiter (Kat.- Nr. 10488099) Unsere hochwertigen, gebrauchsfertigen Leitern sind mit individuell Chromatographie-gereinigten DNA-Fragmenten formuliert und für die Lagerung bei Raumtemperatur geeignet.
Durchlauf- und Bildgebungsgeräte
E-Gel™ Hochdurchsatz-Agarose-Gele erfordern das E-Base Elektrophoresegerät für Gelläufe.
In verschiedenen Gelformaten erhältlich.
E-Gel™ Agarose-Gele sind in verschiedenen Gelanteilen, Färbungen und Well-Formaten erhältlich. Die E-Gel™ 96 und 48 Hochdurchsatz-Agarose-Gele mit SYBR Safe Färbung sind mit 1 %-, 2 %- und 4 %-Gelanteilen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Compatible Ladders | E-Gel™ DNA-Leiter, ultraniedriger Bereich |
| Inhalt und Lagerung | • Jede Packung enthält 8 Gele. Unbedingt bei Raumtemperatur lagern. Nicht einfrieren. Kalte Stellen in der Nähe von Tiefkühlgeräten oder andere unkontrollierte Umgebungen vermeiden. |
| Gelanteil (%) | 4 % |
| Geltyp | E-Gel |
| Produkttyp | Agarose-Gel |
| Trennbereich | 10 bis 500 bp |
| Färbemitteltyp | SYBR™ Safe |
| Wells | 48-Well |
| Umweltfreundliche Eigenschaften | Weniger gefährlich |
| Menge | 4 x 8 Gele |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.