Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 48 Agarose Gels
Invitrogen™ E-Gel™ 48 Hochdurchsatz-Agarose-Gele mit SYBR Safe DNA-Gelfärbung sind für die schnelle, bequeme und weniger gefährliche Elektrophorese von DNA-Proben konzipiert.
Marke: Invitrogen™ G820802
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.70000kg
Beschreibung
Invitrogen E-Gel 48 high-throughput precast agarose gels with or without SYBR Safe DNA Gel Stain are designed for fast, convenient, and less-hazardous DNA sample electrophoresis. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components required for efficient gel separation and analysis—just load your samples and run.
Invitrogen E-Gel 48 vorgegossene Agarose-Gele für hohen Durchsatz mit SYBR Safe DNA-Gelfärbung sind für die schnelle, bequeme und sichere Elektrophorese von DNA-Proben konzipiert. Jede E-Gel Agarose-Gelkassette enthält alle Komponenten und Färbemittel, die für eine effiziente Geltrennung und -analyse erforderlich sind — einfach die Proben laden und den Lauf starten.
Jedes Gel enthält 48 Probenwells und 4 Markerwells in 1 % oder 2 % hochauflösender Agarose mit 3,2 cm Lauflänge. Die verschiedenen Prozentigkeiten der Agarose dienen zur Trennung von DNA-Fragmenten verschiedener Größen:
• 1 % Agarose: DNA-Fragmente zwischen 400 bp und 10 kb
• 2 % Agarose: DNA-Fragmente zwischen 50 bp und 3 kb
Jede Kassette ist einzeln mit einem EAN39-Barcode gekennzeichnet, der von den meisten handelsüblichen Roboter-Barcodelesegeräten erkannt wird.
Zu den Merkmalen von E-Gel 48-Gelen gehören:
• Hochdurchsatz-Analyse —enthält 48 Probenbahnen und 4 Markerbahnen pro Gel
• Automatisierungsfähig — zur Verwendung mit Mehrkanalpipetten und häufig verwendeten 8- und 12-Pin-Liquid-Handling-Robotern
• Skalierbar — Auflösung von bis zu 192 Proben in einem einzigen Lauf durch Kombination von bis zu vier Mother- und Daughter E-Base-Devices
• Sicherere Wahl — enthält SYBR Safe DNA-Färbemittel, eine sicherere Alternative zu Ethidiumbromid
• Hohes Leistungsvermögen — Nachweis von 2 – 3 ng Proben-DNA bei einer Trennzeit von gerade einmal ∼20 Minuten
Sicherere Option
Wählen Sie SYBR Safe DNA-gefärbte Gele zur Minimierung der Exposition mit Gefahren- und mutagenen Faktoren wie Ethidiumbromid oder UV. Vorgegossene E-Gel Agarose-Gele mit SYBR Safe in Kombination mit Blaulicht-Transillumination bieten eine bessere Probenintegrität und sicherere Arbeitsumgebung.
Im Gegensatz zu Ethidiumbromid, dem am häufigsten in Agarose-Gele integrierten DNA-Färbemittel, ist SYBR Safe DNA-Gelfärbung ein ungiftiges, nicht mutagenes DNA-Färbemittel, das für Anwender und Umwelt sicherer ist und Kosten der Einrichtung für die Entsorgung spart.
Schnelle und bequeme Analyse
E-Gel Agarose-Gele ermöglichen eine schnelle und leistungsstarke Analyse mit einer Detektionsempfindlichkeit von 2 – 3 ng Proben-DNA pro Band und einer 2 – 3 mal kürzeren Trennzeit als selbst zu gießende Gele.
Jedes E-Gel Agarose-Gel enthält Agarose, Elektroden, SYBR Safe DNA-Färbemittel und ein pufferloses Ionenaustauschsystem, gepackt in eine trockene Einwegkassette. Die E-Gel-Technologie erfordert keine Gel- oder Puffervorbereitung oder Gelfärbeschritte. Laden Sie einfach Ihre Proben und beginnen Sie.
Nukleinsäure-Marker
Für eine optimale DNA-Analyse auf E-Gel 48 Agarose-Gelen empfehlen wir die speziell formulierte E-Gel 96 DNA-Leiter für hohe Messbereiche (Kat.- Nr. 12352019) oder E-Gel 50 bp DNA-Leiter (Kat.- Nr. 10488099). Unsere hochwertigen, gebrauchsfertigen Leitern sind mit individuell Chromatographie-gereinigten DNA-Fragmenten formuliert und für die Lagerung bei Raumtemperatur geeignet.
Durchlauf- und Bildgebungsgeräte
E-Gel Agarose-Gele für hohen Durchsatz erfordern das E-Base Elektrophoresegerät für Gelläufe.
Erhältlich in einer Vielzahl von Gelformaten
E-Gel Agarose-Gele sind mit verschiedenen Gelanteilen, Färbungen und Well-Formaten erhältlich. Die E-Gel 96 und 48 Agarose-Gele für hohen Durchsatz mit SYBR Safe sind mit 1 %- und 2 %-Gelanteilen erhältlich.
Spezifikation
E-Gel™ 1 Kb Plus Express DNA-Leiter | |
2 % | |
Agarose-Gel | |
SYBR™ Safe | |
Weniger gefährlich | |
Raumtemperatur |
• Jede Packung enthält 8 Gele. Unbedingt bei Raumtemperatur lagern. Nicht einfrieren. Kalte Stellen in der Nähe von Tiefkühlgeräten oder andere unkontrollierte Umgebungen vermeiden. |
|
E-Gel | |
50 bp bis 3 kb | |
48 4 Well | |
8 Gele |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.