Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 48 Agarose Gels
Artikelnummer. 10327312
Click to view available options
Menge:
4 x 8 Gele
8 Gele
Trennbereich:
10 bis 400 bp
10 bis 500 bp
400 bp bis 10 kb
50 bp bis 3 kb
Gelanteil (%):
1 %
2 %
4%
4 %
Färbemitteltyp:
Ethidiumbromid
SYBR™ Safe
SYBR™ sicher
SYBR™-sicher
Packungsgröße:
32 Stück
700 Gramm
8 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10327312
Marke: Invitrogen™ G800802
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Jede Packung E-Gel 48 Gele enthält 8 Gele und eine Anleitung.
Invitrogen E-Gel 48 Hochdurchsatz-Agarosegele mit oder ohne SYBR Safe DNA-Gelfärbung sind für die schnelle, bequeme und weniger gefährliche Elektrophorese von DNA-Proben konzipiert.
Invitrogen E-Gel 48 high-throughput precast agarose gels with or without SYBR Safe DNA Gel Stain are designed for fast, convenient, and less-hazardous DNA sample electrophoresis. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components required for efficient gel separation and analysis—just load your samples and run.
  • Jedes Gel enthält 48 Proben-Wells und 4 Marker-Wells mit einer Lauflänge von 3,2 cm
  • Laden Sie das E-Gel 48 Gel mit einer Mehrkanalpipette oder Liquid-Handling-Robotersystemen für erhöhten Durchsatz.
  • Betrieb mit Mother und Daughter integrierten Netzteilen
  • DNA-Banden lösen sich innerhalb von 20 Minuten klar auf
  • Für DNA-Fragmente zwischen 50 bp und 3 kb
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • Jeder Karton mit E-Gel™ 48 Gelen enthält 8 Gele und ein Handbuch
Lagerung bei Raumtemperatur.
Gelanteil (%) 2 %
Geltyp E-Gel
Produkttyp Agarose-Gel
Trennbereich 50 bp bis 3 kb
Färbemitteltyp Ethidiumbromid
Wells 48-Well
Menge 8 Gele
Versandbedingung Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.