Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 1 Kb Plus Express DNA Ladder
GREENER_CHOICE
Gebrauchsfertige DNA-Leiter zur Verwendung mit E-Gel™ Agarose-Fertiggelen für routinemäßigen Durchsatz.
Marke:  Invitrogen™ 10488091
230.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24358" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15736548
  • 276.00 € / 100 Tests
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: DNA-Leiter und 1 Fläschchen mit 1X E-Gel™ Probenladepuffer
Beschreibung
Beschreibung
Die Invitrogen E-Gel 1 Kb Plus Express DNA-Leiter wurde für die Größenbestimmung und die ungefähre Quantifizierung von doppelsträngiger DNA im Bereich von 100 bp bis 5.000 bp entwickelt. Die E-Gel 1 Kb Plus Express DNA-Leiter besteht aus neun einzelnen, Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten mit Referenzbanden bei 1.500 bp und 500 bp für die einfache Ausrichtung.
Die E-Gel 1 Kb Plus Express DNA-Leiter wurde speziell für optimale Leistung auf E-Gel Agarose-Fertiggelen formuliert.
Besondere Eigenschaften der E-Gel 1 Kb Plus Express DNA-Leiter:
  • Leistung: für die Verwendung bei E-Gel CloneWell ll Agarose-Gelen optimiert
  • Scharfe, klare Banden—chromatographisch aufgereinigte DNA-Fragmente für konsistente und zuverlässige Ergebnisse; bei Raumtemperatur bis zu sechs Monate stabil
  • Gebrauchsfertig: mit Ladepuffer vorgemischt
  • Komfortabel—1X E-Gel Probenladepuffer wird mitgeliefert
  • Präzise: eine exakte Menge von DNA in jeder Bande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 2x 1,25 ml E-Gel 1 Kb Plus Express DNA-Leiter
• 1,25 ml 1X E-Gel Probenladepuffer
Lagerung bei Raumtemperatur oder bei 4 °C bis zu 6 Monate.
Längere Lagerung bei -20 °C.
Agarose
Ja
100 bp bis 5000 bp
CloneWell™ II E-Gele, Single Comb E-Gele
100 applications
Einzeln Chromatographie-gereinigte DNA-Fragmente
0,04 µg/µl
DNA-Leiter
1,25 ml
2 × 1,25 ml
Nachhaltige Verpackung
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2816483 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10488091
Chargennummer2816615 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10488091
Chargennummer2842113 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10488091
Chargennummer2862428 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number10488091
Chargennummer2862341 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number10488091
Name des Produkts
Invitrogen™ E-Gel™ 1 Kb Plus Express DNA Ladder > Gebrauchsfertige DNA-Leiter zur Verwendung mit trocken vorgefertigtem E-Gel SYBR Safe, E-Gel EX, E-Gel Go!, E-Gel CloneWell II AgaroseGelen