Learn More
3M™ E-A-Rfit™ Zweiohr-Validierungssystem
Click to view available options
Hearing Protector Fit-Testkit 393-1100
Beschreibung
- Die Verabreichung des objektiven Doppel-Ohrtests für sieben Standardfrequenzen von 125 Hz bis 8000 Hz dauert nur Sekunden
- Umfasst Software, Lautsprecher und stoßfesten Transportkoffer
- Kostenlose Online-Schulungen und Benutzerunterstützung
- Erfordert geprüfte Prüfohrenstöpsel, -Pods oder -Polster
- Das Doppelohr-Design spart Zeit, da beide Ohren in weniger als fünf Sekunden gleichzeitig gemessen werden
- Die Dual-Element-Einheit mit zwei Mikrofonen ist der Schlüssel zum System und misst den Geräuschpegel innerhalb und außerhalb des Gehörschutzes
- Schnelle, eindeutige und genaue Ergebnisse werden in nur wenigen Sekunden erzielt und können für zukünftige gedruckt oder elektronisch gespeichert werden
- Das System bestimmt den persönlichen Dämmwert (PAR) einzelner Mitarbeiter und hilft, die Messung, Anpassung und spektrale Unsicherheit zu beseitigen
- Erfordert geprüfte Prüfohrenstöpsel
Spezifikation
Spezifikation
Enthält | Software, Lautsprecher und stoßfeste Tragetasche |
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Bereiche Automobil, Lebensmittelverarbeitung, allgemeine Fertigung, Militär, Instandhaltung, Bergbau, Erdöl, Pharmazie und Transport |
Menge | 1 Kit |
Produkttyp | Gehörschutzschutz-Testkit 393-1100 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ E-A-Rfit™ Zweiohr-Validierungssystem >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur