Learn More
3M™ E-A-R™ Ultrafit Gehörschutzstöpsel
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Gelb, Blau
Grün
Rauschunterdrückung (NRR):
14 db
20 db
32 db
Material:
Elastomer-Polymer
Silicone Rubber
TPE
Thermoplastisches Elastomer
Menge:
200/Pk.
50/Pckg.
Beschreibung
- Der biegsame Ohrstöpsel mit 3 Flanschen passt praktisch in die meisten Gehörgänge
- Reduziert den Geräuschpegel um 14 bis 32 dB
- Ideal für schmutzige Umgebungen, da kein Abrollen notwendig ist. Setzen Sie sie einfach in Ihre Ohren ein und gewährleisten Sie damit hygienischen Schutz
- Die Reinigung erfolgt einfach mit Seifenlauge. Zur Abfallreduzierung sollten Sie die Ohrstöpsel immer wieder verwenden
- Mit Kabel - praktisch, wenn Sie sich in oder aus lauten Umgebungen heraus bewegen
- Lieferbar mit einer Aufbewahrungsbox, damit die Ohrstöpsel sauber bleiben und nicht verlorengehen
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Gelb, Blau |
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
Menge | 50/Pckg. |
Rauschunterdrückung (NRR) | 32 db |
Produkttyp | Gehörschutzstöpsel |
Material | TPE |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ E-A-R™ Ultrafit Gehörschutzstöpsel >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur