Beschreibung
- Zur Verwendung mit dem 3M™ One-Touch™ Spender
- Nachfüllbeutel enthält 500 Paar 3M™ Classic™ Ohrstöpsel
- Der Ohrstöpsel-Spender dient als Erinnerung an das Tragen von Gehörschutz und macht Ohrstöpsel in lauten Umgebungen für Vollzeitbenutzer und Besucher verfügbar
- Feuchtigkeitsbeständiges Material zur Beibehaltung einer gleichbleibenden Expansionszeit, auch in feuchten Umgebungen
- Die texturierte Oberfläche hilft beim Fixieren der Ohrstöpsel
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Gelb |
Verpackungsart | Nachfülbeutel |
Paare pro Packung | 500 Paare/Beutel |
Rauschunterdrückung (NRR) | 28 dB |
Produkttyp | Gehörschutzstöpsel |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel PD-01-009 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur