Learn More
3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel
Click to view available options
Corded:
Mit Trageband
Uncorded
Rauschunterdrückung (NRR):
28db
Beschreibung
Der weiche, energieaufnehmende Polymerschaum gewährleistet den ganzen Tag über ein bequemes Tragegefühl sowie hervorragenden Gehörschutz. Optimal für den Einsatz an Orten mit hoher Geräuschentwicklung bei der Arbeit oder in der Freizeit.
- Der feste Werkstoff mit langsamer Rückformung sorgt für eine guten Sitz
- Die spezielle zylindrische Form passt sich den meisten Ohrkanälen an und gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung
- Der geringe Ausgleichsdruck verhindert einen zu starken Druck im Ohrkanal und fördert so ein angenehmes Tragegefühl
- Die Einheitsgröße eignet sich für die meisten Anwender
- Herausragende Schalldämmungseigenschaften
- Hoher Tragekomfort dank Schweiß- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Optimal für den Einsatz in warmen und feuchten Umgebungen
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Gelb |
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
Menge | 250/Pckg. |
Rauschunterdrückung (NRR) | 28db |
Corded | Uncorded |
Produkttyp | Classic Gehörschutzstöpsel |
Material | PVC |
Modell | Roll-down |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur