Learn More
E-64, Thermo Scientific Chemicals
Selektiver und irreversibler Cystein-Proteasehemmer
117.00 € - 476.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 66701-25-5 |
---|---|
Summenformel | C15H27N5O5 |
Molekulargewicht (g/mol) | 357.41 |
MDL-Nummer | MFCD00080261,MFCD00080261 |
InChI-Schlüssel | LTLYEAJONXGNFG-HBNTYKKESA-N |
Synonym | d09fgq, l-3-trans-carboxy-oxiran-2-carbonyl-leu-agmatin, trans-epoxysuccinyl-leucylamido-4-guanidino butane, 3-1-4-carbamimidamidobutyl carbamoyl-3-methylbutyl carbamoyl oxirane-2-carboxylic acid, 3-1-4-diaminomethylideneamino butylamino-4-methyl-1-oxopentan-2-yl carbamoyl oxirane-2-carboxylic acid |
PubChem CID | 4641099 |
IUPAC-Name | 3-[[1-[4-(Diaminomethylidenamino)butylamino]-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]carbamoyl]oxiran-2-carbonsäure |
SMILES | CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1O[C@H]1C(O)=O)C(=O)NCCCCN=C(N)N |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15445229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62933.#0 |
5 mg |
117.00 €
5 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15455229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62933.MB |
25 mg |
476.00 €
25 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
It is used as a broad spectrum cysteine proteinase and calpain activation inhibitor. Additionally, Prevotella intermediate studies report that E-64 blocks the breakdown of methaemoglobin and the oxidation of oxyhaemoglobin by InpA. E-64 has also been used to study excystation in Giardia lamblia. E-64 is an inhibitor of Calpain, cathepsin K and cathepsin S. E-64 is an effective ligand for affinity purification of cysteine proteases. When coupled to a thiolated affinity matrix, binding is no longer irreversible, but specificity is retained
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenEs wird als breitgefächerter Cystein-Proteinase- und Calpain-Aktivierungshemmer verwendet. Darüber hinaus belegen Prevotella-Zwischenstudien, dass E-64 die Aufschlüsselung von Methämoglobin und die Oxidation von Oxyhämoglobin durch INPA blockiert. E-64 wurde auch zur Untersuchung von Excystation in Giardia Lamblia verwendet. E-64 ist ein Inhibitor von Calpain, Cathepsin K und Cathepsin S. E-64 ist ein wirksamer Ligand zur Affinitätsreinigung von Cystein-Proteasen. Bei Kopplung an eine thiolierte Affinitätsmatrix ist die Bindung nicht mehr irreversibel, sondern die Spezifität bleibt erhalten
Löslichkeit
Löslich in DMSO (25 mg/ml) oder Wasser (20 mg/ml)
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: -20 °C. Von starken Säuren und starken Basen fernhalten.
Chemische Identifikatoren
66701-25-5 | |
357.41 | |
LTLYEAJONXGNFG-HBNTYKKESA-N | |
4641099 | |
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1O[C@H]1C(O)=O)C(=O)NCCCCN=C(N)N |
C15H27N5O5 | |
MFCD00080261,MFCD00080261 | |
d09fgq, l-3-trans-carboxy-oxiran-2-carbonyl-leu-agmatin, trans-epoxysuccinyl-leucylamido-4-guanidino butane, 3-1-4-carbamimidamidobutyl carbamoyl-3-methylbutyl carbamoyl oxirane-2-carboxylic acid, 3-1-4-diaminomethylideneamino butylamino-4-methyl-1-oxopentan-2-yl carbamoyl oxirane-2-carboxylic acid | |
3-[[1-[4-(Diaminomethylidenamino)butylamino]-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]carbamoyl]oxiran-2-carbonsäure |
Spezifikation
E-64 | |
Weiß | |
MFCD00080261,MFCD00080261 | |
Lichtempfindlich | |
Soluble in DMSO (25mg/ml), or water (20mg/ml) | |
+24° (c=1 in 1N HCl) | |
3-[[1-[4-(Diaminomethylidenamino)butylamino]-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]carbamoyl]oxiran-2-carbonsäure | |
4641099 | |
Pulver |
66701-25-5 | |
C15H27N5O5 | |
1405664 | |
d09fgq, l-3-trans-carboxy-oxiran-2-carbonyl-leu-agmatin, trans-epoxysuccinyl-leucylamido-4-guanidino butane, 3-1-4-carbamimidamidobutyl carbamoyl-3-methylbutyl carbamoyl oxirane-2-carboxylic acid, 3-1-4-diaminomethylideneamino butylamino-4-methyl-1-oxopentan-2-yl carbamoyl oxirane-2-carboxylic acid | |
LTLYEAJONXGNFG-HBNTYKKESA-N | |
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1O[C@H]1C(O)=O)C(=O)NCCCCN=C(N)N | |
357.41 | |
357.4 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'rtecsNumber' : RR0390000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C
RUO – Research Use Only