Learn More
Dysprosium für die Zerstäubung, 50.8 mm Durchmesser x 3.18 mm Dicke, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15477055
Dysprosium für die Zerstäubung, 50.8 mm Durchmesser x 3.18 mm Dicke, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15477055
Je 1
Click to view available options
Menge:
Je 1
Artikelnummer. 15477055
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045735.KS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dysprosium sputtering target
Namenshinweis 50.8mm dia. x 3.18mm thick
CAS 7429-91-6
Summenformel Dy
MDL-Nummer MFCD00010982
Menge Je 1
Synonym ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
InChI-Schlüssel KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Dy]
IUPAC-Name Dysprosium
Molekulargewicht (g/mol) 162.50
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
Geruch Geruchsneutral
Name des Produkts
Dysprosium für die Zerstäubung, 50.8 mm Durchmesser x 3.18 mm Dicke, Thermo Scientific™ >