Learn More
Dysprosiumstab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.7 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11343808
Dysprosiumstab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.7 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343808
100 mm
Click to view available options
Menge:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Artikelnummer. 11343808
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040285.DM
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: Ca. 0.27 g/mm, Gußstab, Durchmesser ist ungefähr
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-91-6
Summenformel Dy
Molekulargewicht (g/mol) 162.50
MDL-Nummer MFCD00010982
InChI-Schlüssel KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC-Name Dysprosium
SMILES [Dy]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dysprosium
Farbe Grau bis silberfarben
Physikalische Form Stab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser
Menge 100 mm
Prozentgehaltsbereich 99.7% (Metals basis excluding Ta)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Gray to silver rod
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS25K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number040285.DH,040285.HF,040285.DM,040285.DJ
ChargennummerC13M30 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040285.DH,040285.HF,040285.DM,040285.DJ
ChargennummerF24W048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040285.DH,040285.HF,040285.DM,040285.DJ
ChargennummerR06A019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040285.DH,040285.HF,040285.DM,040285.DJ
ChargennummerZ14D032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040285.DH,040285.HF,040285.DM,040285.DJ
Name des Produkts
Dysprosiumstab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.7 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals >