Learn More
Dysprosium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Artikelnummer. 11311079
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11311079
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011319.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung in Cermets, die als Kernreaktionskontrollstäbe verwendet werden
In cermets used as nuclear reaction control rodsDysprosium trioxide is used with nickel in cermets, which are used as nuclear reactor control rods. It is also used in ceramics, glass, phosphors, lasers and dysprosium metal halide lamps. It is an important raw material to prepare dysprosium(III) salts by reacting with acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1308-87-8
Summenformel Dy2O3
Molekulargewicht (g/mol) 373.00
MDL-Nummer MFCD00010986
InChI-Schlüssel GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name didysprosium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Dy+3].[Dy+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dysprosium(III) oxide
Schmelzpunkt 2340°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 373
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White powder or lump
Dichte 7.81^2^7