Learn More
Gibco™ Dynamis™ AGT™ Medium
Dynamis AGT Medium
118.00 € - 22840.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Dry format medium.
Store in the dark and dry at 2°C to 8°C.
Zelllinie CHO DG44, CHO-S, cGMP Banked, CHO-S, CHO-K1, GS-CHO, HEK293
Klassifikation Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free, Serum-free
Form Pulver (AGT)
Produkttyp AGT Medium
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15450994
Unterlagen ansehen
Gibco™
A2617503
10 kg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15440823
Unterlagen ansehen
Gibco™
A2617504
1 l
118.00 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15440994
Unterlagen ansehen
Gibco™
100 L Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16350876
Unterlagen ansehen
Gibco™
A2617501
10 L
1116.00 €
10 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Dry format medium.
Store in the dark and dry at 2°C to 8°C.
Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free, Serum-free
AGT Medium
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
CHO DG44, CHO-S, cGMP Banked, CHO-S, CHO-K1, GS-CHO, HEK293
Pulver (AGT)
AGT™, Dynamis™
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Achtung: Für die Herstellung, Verarbeitung oder Verpackung.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Dynamis™ AGT™ Medium