Learn More
ABEBA™ Dynamic Blue Occupational Clogs Ob ESD
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Atmungsaktive, leichte, bequeme Arbeitsclogs
- Entspricht EN ISO 20347: 2012, OB SRC
- Elektrostatisch ableitend gemäß DIN EN 61340
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Gute Dämpfung
- Stoßdämpfung im Fersenbereich
- Wasser abweisendes, blaues Strickmaterial
- Nicht klappbarer Fersenriemen, verstellbar
- Herausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Material | Strickmaterial |
| Größe | 37 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | Elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340 Klimaklasse 1, konform mit EN ISO 20347: 2012 OB SRC |
| Geschlecht | Unisex |
| Knöchelform | Clogs |
| Waterproof | Wasserabweisend |
| Produkttyp | OB SRC ESD |