Learn More
Invitrogen™ DynaMag™-PCR-Magnet
Artikelnummer. 10645865 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10645865
Marke: Invitrogen™ 492025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
DynaMag™-PCR-Magnet
Das MAGnify™ ChIP System verwendet einen neuartigen Magneten, der mit 0,2 ml-PCR-Streifenröhrchen kompatibel ist. Dieser Magnet ist entscheidend für die Verwendung von reduzierten Startzellzahlen und -volumina für Immunpräzipitation und Waschschritte. Mit diesem neuartigen magnetischen Separator können Sie schnell und einfach Ergebnisse erzielen und gleichzeitig mehrere ChIP-Assays in PCR-Röhrchen mit einem Mehrkanal-Pipettierer durchführen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inhalt und Lagerung Magnet bei Raumtemperatur lagern.
Zur Verwendung mit (Geräte) DynaMag™
Produktlinie DynaMag™
Menge je 1
Versandbedingung Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.