Learn More
Invitrogen™ DynaMag™-5 Magnet
Artikelnummer. 12842393
Click to view available options
Menge:
8 Proben
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12842393
Marke: Invitrogen™ 12303D
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Für den Einsatz mit Dynabeads zur immunmagnetischen Trennung von Zellen
Der DynaMag-5 Magnet bietet Platz für Röhrchen mit 11–16 mm Durchmesser (z. B. Durchflusszytometrie-Röhrchen und die meisten Blutentnahmeröhrchen) mit einem optimalen Arbeitsvolumen von 1–5 ml. Der Magnet kann 8 Röhrchen aufnehmen und ist kompatibel mit allen Dynabeads (1–4,5 μm Durchmesser). Bei der Zellseparation mit Dynabeads wird ein DynaMag-Magnet benötigt. Verschiedene Magnete sind für verschiedene Arbeitsvolumen und Reagenzglasgrößen optimiert.
  • Der DynaMag-5 Magnet enthält sehr hochmagnetisches Material und trennt alle Dynabeads schnell, effizient und zuverlässig
  • Der DynaMag-5 Magnet ist klein, einfach zu handhaben und sorgt für eine effiziente, gleichzeitige Trennung von bis zu 8 Zellproben
  • Das mitgelieferte SampleRack verfügt über nummerierte Positionen (1 bis 8) für eine einfache Kontrolle Ihrer Proben. Das Design sorgt dafür, dass die Proben bei Platzierung auf dem Magnetstand gut sichtbar bleiben.
  • Flexible Klemmen halten die Röhrchen an ihrem Platz halten und eignen sich für die Aufnahme vieler verschiedener Röhrchengrößen
  • Das SampleRack ist eine separate Einheit, die vom Magnetfuß abgenommen werden kann, um das Vortexen, Waschen oder Resuspendieren zu vereinfachen
  • Weitere SampleRacks sind separat bestellbar
DynaMag-5 Magnete dürfen nicht mit standardmäßigen 15-ml-Röhrchen verwendet werden. Für 15-ml-Röhrchen den DynaMag-15 Magnet verwenden.
Zellanalyse, Zellisolierung, Zellisolierung und -expansion, Magneten für Zellisolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 bis 5 ml
Beschreibung Magnet
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern
Zur Verwendung mit (Geräte) 12301D, 12302D
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie DynaMag
Menge 8 Proben