Learn More
Invitrogen™ DynaMag™- Spin Magnet
Artikelnummer. 10358543
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10358543
Marke: Invitrogen™ 12320D
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Ein DynaMag-Spin Magnet
Optimiert für die effiziente magnetische Trennung aller Arten von Dynabeads (Durchmesser 1–4,5 μm) in kleinen Probenvolumen (1,5 ml) in Mikrozentrifugenröhrchen.
Der DynaMag-Spin Magnet ist für die effiziente magnetische Trennung aller Arten von Dynabeads (Durchmesser 1–4,5 μm) in kleinen Probenvolumen (1,5 ml) in Mikrozentrifugenröhrchen optimiert. Der DynaMag-Spin Magnet kombiniert starke magnetische Anziehung für effiziente Trennungen mit einem flexiblen und ergonomischen Design. Der Magnet liegt angenehm in der Hand, wobei der Winkel des Magnetfeldes für die effiziente Trennung von Proteinen und Nukleinsäuren in kleinen Probenvolumen sorgt.
  • Optimales Arbeitsvolumen: 10–1.500 μl
  • Nimmt bis zu sechs standardmäßige 1,5-ml-Mikrozentrifugenröhrchen in nummerierten Einsätzen auf.
  • Gute Kontrolle und Sichtbarkeit der Probe
  • Das Probengestell lässt sich für Arbeitsvorgänge wie Resuspendieren, Vortexen oder manuelles Schütteln schnell vom Magneten, der sich im Untergestell befindet, abnehmen.
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, sequenzspezifische DNA- oder RNA-Aufreinigung, Aufreinigung von Sequenzierungsreaktionen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Magnet
Inhalt und Lagerung Enthält einen DynaMag™-Spin Magneten. Bei Raumtemperatur lagern.
Zur Verwendung mit (Geräte) DynaMag™
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie DYNAL, DynaMag
Menge Je 1