Learn More
Invitrogen™ DynaGreen™ Protein A/G Magnetic Beads
GREENER_CHOICE
DynaGreen Protein A/G Magnetic Beads are intended for use in immunoprecipitation (IP) applications while also being an environmentally sustainable choice.
133.00 € - 4405.00 €
Spezifikation
Umweltfreundliche Eigenschaften Less hazardous, less waste, sustainable packaging
Konzentration 20 mg/mL
Beschreibung Recombinant Protein A/G covalently bound to DynaGreen magnetic beads
Material Iron Oxide
Inhalt und Lagerung DynaGreen Protein A/G Magnetic Beads are supplied in phosphate buffer, pH 7.4, with a biodegradable surfactant and a preservative. Store at 2–8°C.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17852854
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
80104G
0.5 mL, 20 Reactions
133.00 €
0.50 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17822894
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
80105G
3 mL, 120 Reactions
662.00 €
3 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17852934
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
80106G
25 mL, 1000 Reactions
4405.00 €
25 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Less hazardous, less waste, sustainable packaging
Recombinant Protein A/G covalently bound to DynaGreen magnetic beads
DynaGreen Protein A/G Magnetic Beads are supplied in phosphate buffer, pH 7.4, with a biodegradable surfactant and a preservative. Store at 2–8°C.
KingFisher™ Sample Purification Systems, DynaMag™ Magnets
Umgebungstemperatur
Immunoprecipitation
Protein A/G Magnetic Bead
Braun
ISO9001 and ISO13485
20 mg/mL
Iron Oxide
250 nm
Geeignet für hohe Durchsätze
DynaGreen™
Proteins
Recombinant Protein A/G
For Research Use Only
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate ab Herstellungsdatum
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ DynaGreen™ Protein A/G Magnetic Beads