Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ Spot-On™ Slides
Dynabeads™ Spot-On™ Objektträger
Marke: Applied Biosystems™ 74004
124.30 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Behandelte, einzelne 9 mm Well-Objektträger aus Glas für die mikroskopische Analyse von Oozysten und Zysten. Dieses Produkt wird in Kombination mit den Dynabeads™ Anti-Cryptosporidium- und GC-Combo-Kits verwendet.Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Glas | |
1 |
Raumtemperatur | |
Mikroskopobjektträger | |
100 slides |