Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MX Mixer Base
Dynabeads™ MX Mischerbasis
Marke: Applied Biosystems™ 15902
916.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23263" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Dynabeads™ MX-Mischer bieten eine kontinuierliche, schonende Bewegung, um eine optimale Bindung von Dynabeads™ mit Zielen (z. B. Zellen, Proteine und Nukleinsäuren) zu erzielen. Variable Drehzahl (5 – 40 U/min). Kann sowohl unter kalten als auch unter warmen Bedingungen (4 bis 37 °C) betrieben werden. Auswechselbare Köpfe und ein Revolverkopf sind für den Anschluss an die Mischerbasis konzipiert und ermöglichen den Einsatz mit verschiedenen Röhrchengrößen und Probenvoluminen.Spezifikation
MX-Mischerbasis | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Dynabeads™ Probenmischer | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.