Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ L10 Tubes
Dynabeads L-10 Röhrchen
Marke:  Applied Biosystems™ 74003
118.03 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10139012
  • 123.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Flache, wiederverwendbare Glasröhrchen, die für eine optimale Rückgewinnung von Zysten/Oozysten während der magnetischen Trennung mit den MPC-1 oder MPC-6 Magnetpartikelkonzentratoren bei Verwendung von Dynabeads™ Anti-Cryptosporidium oder Dynabeads™ GC-Combo erforderlich sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Glas
Dynabeads™ MPC™
5 tubes
Entnahmeröhrchen