Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 488 NHS Ester
Markieren Sie Antikörper oder andere Proteine als Sonden für Fluoreszenz-Bildgebungsassays mit dem gesamten Spektralbereich von NHS-Ester-aktivierten DyLight Farbstoffen.
Marke: Thermo Scientific™ 46403
195.34 EUR gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Aminreaktive Thermo Scientific™ DyLight Farbstoffe sind NHS-Ester-aktivierte DyLight Fluorophore für die Fluoreszenzmarkierung von Antikörpern und anderen Proteinen zur Verwendung als molekulare Sonden für die zelluläre Bildgebung und andere Fluoreszenz-Nachweismethoden.
Die DyLight Farbstoffe haben bei vielen Anwendungen eine höhere Fluoreszenzintensität und Photostabilität als Alexa™, CyDye™ und LI-COR™ Farbstoffe und bleiben über einen breiten pH-Bereich (pH 4 bis 9) stark fluoreszierend. Darüber hinaus ermöglicht die Wasserlöslichkeit der DyLight Farbstoffe ein hohes Farbstoff-zu-Protein-Verhältnis ohne Präzipitation während der Konjugation.Besondere Merkmale:
Helligkeit: Die hohe Fluoreszenzintensität sorgt für eine hervorragende Sensitivität und erfordert weniger Konjugat
Photostabilität: Die außergewöhnliche Beständigkeit gegen Photobleichung ermöglicht eine Fluoreszenz-Bildgebung unter anspruchsvollsten Bedingungen (z. B. strukturierte Beleuchtung, 4Pi-Mikroskopie)
Instrumentenkompatibilität: Die Emissionsspektren stimmen mit den wichtigsten Ausgabewellenlängen gängiger Fluoreszenzinstrumente überein
Spezifikation
DyLight 488 NHS-Ester | |
Farbstoff | |
Trocken lagern bei -20 °C, vor Licht schützen. | |
Aktiv-Ester, Succinimidylester, NHS-Ester | |
DyLight Fluore | |
518 | |
Proteine |
5 × 50 μg | |
DMF (Dimethylformamid) | |
Amin | |
Dylight™ 488 | |
DyLight™ | |
493 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.