Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dutasterid, 99 %
Artikelnummer. 15618745
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 164656-23-9
Summenformel C27H30F6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 528.53
InChI-Schlüssel JWJOTENAMICLJG-QWBYCMEYSA-N
Synonym dutasteride, avodart, avolve, duagen, unii-o0j6xjn02i, avodart tn, o0j6xjn02i, dutasteride jan/usan/inn, 5alpha,17beta-n-2,5-bis trifluoromethyl phenyl-3-oxo-4-azaandrost-1-ene-17-carboxamide, dutasteride usan
PubChem CID 6918296
ChEBI CHEBI:521033
IUPAC-Name (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-[2,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]chinolin-1-carboxamid
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2C(=O)NC4=C(C=CC(=C4)C(F)(F)F)C(F)(F)F)CCC5C3(C=CC(=O)N5)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dutasteride
Schmelzpunkt 245.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 528.53
Reinheit (%) 99%