Learn More
Pinnacle Brush™ Staubpinsel
Metallmontierte Bürste. Pinnacle Brush™ Staubbürsten sind ideal für empfindliche Aufgaben.
8.25 € - 21.95 €
Spezifikation
Produkttyp | Staubbürste |
---|---|
Griffmaterial | Holz |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abstauben |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12871924
|
Pinnacle Brush™
H1756 |
240 mm |
8.25 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
12861944
|
Pinnacle Brush™
H1629 |
200 mm |
21.95 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Metallhalterung
- Holzgriff
- Fächerförmiges Ende
Spezifikation
Staubbürste | |
Holz | |
Abstauben | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pinnacle Brush™ Staubpinsel