Learn More
Berkshire International™ DURX™ 670-ROLLE
Alle ansehen Berkshire Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
34 x 38 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ohne Bindemittel oder Tenside hergestellt, sodass die Konzentrationen an Ionen und extrahierbaren organischen Substanzen gering bleiben.
- Die Durx™ 670 Wischtücher können für die Reinigung und Wartung in Labors, der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigungselektronik, der Lebensmittelverarbeitung, der Computermontage und Halbleiterindustrie, der Leiterplattenherstellung sowie der pharmazeutischen und biomedizinischen Geräteherstellung verwendet werden.
671 Rollen, Allzweck-Wischtuch, Reinigungswischtuch, Durex, Durx Wischtücher
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyester-Zellulose |
| Kanten | Vorperforierte Bögen |
| Abmessungen (L x B) | 34 x 38 cm |