Learn More
Berkshire Durx™ 670
Alle ansehen Berkshire Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
23 cm
38 cm
58 cm
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
- 55% cellulose and 45% polyester hydroentangled nonwoven blend
- No binders or other chemical additives
- Excellent combination of the synthetic polyester strength and cleanliness with the absorbent characteristics of cellulose
- Smooth, highly absorbent and durable
- Low extractable levels and particle counts
- Chemically compatible with common cleaning and disinfecting solutions
- Autoclavable
- Economical
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Surface Wiper |
| Länge (angloamerikanisch) | 15 in. |
| Länge (metrisch) | 38 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Breite (metrisch) | 30 cm |
| Material | Cellulose |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Lage | 1-ply |
| Sterilität | Non-sterile |