Learn More
Macherey-Nagel™ Durasil-25/UV254 TLC-Platte
Marke: Macherey-Nagel™ 812006
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Durasil-25 | |
60 Å | |
TLC-Platte | |
0,75 ml/g | |
0,25 mm |
5 bis 17 μm | |
100er-Packung | |
UV254 | |
∼500 m2/g | |
5 x 20 cm |