Learn More
Macherey-Nagel™ Durasil-25/UV254 TLC-Platte
Marke:  Macherey-Nagel™ 812008
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10058690
  • 192.00 € / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Durasil-25
60 Å
TLC-Platte
0,75 ml/g
0,25 mm
5 bis 17 μm
25er-Packung
UV254
∼500 m2/g
20 x 20 cm