Learn More
Macherey-Nagel™ Durasil-25 TLC-Platte
Artikelnummer. p-8012108 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 10318171
Marke: Macherey-Nagel™ 812003
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Material Durasil-25
Partikelgröße 5 bis 17 μm
Porengröße 60 Å
Menge 50er-Packung
Typ TLC-Platte
Porenvolumen 0,75 ml/g
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Dicke (metrisch) 0,25 mm
Abmessungen (L x B) 10 x 20 cm