Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Schraubverschluss, aus PP, GL 45 Artikelnummer.: 15263375
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Schraubverschluss, aus PP, GL 45
Artikelnummer. 15263375 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
GL 45 Zyanblau PP
Click to view available options
GL 45 Zyanblau PP
Artikelnummer. 15263375
Marke: DWK Life Sciences 292292802
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der DURAN™ YOUTILITY™ Schraubverschluss zeichnet sich durch einen sicheren Griff sowie schnelles Öffnen und Schließen aus.
Der optimierte ergonomische Verschluss verfügt über praktische Griffmulden, die ein schnelles und sicheres Öffnen und Schließen der Flasche ermöglichen – insbesondere bei kleinen Händen und beim Arbeiten mit Handschuhen. Auch die umgekehrte Kegelform und der kleinere Durchmesser erleichtern das Handling. Das verkürzte Gewinde im Inneren des Schraubverschlusses sorgt für ein schnelles Öffnen und Schließen und ist kompatibel mit allen DIN GL 45 Laborglasflaschen. Das bewährte Verschlusssystem mit Dichtlippe sorgt für eine hohe Dichtigkeit. Zur Kennzeichnung der Flasche bzw. des Flascheninhaltes befindet sich direkt auf dem Schraubverschluss eine markierte Fläche für Etiketten. Speziell hierfür wurde das selbstklebende DURAN™ YOUTILITY™ Etiketten-System entwickelt.
  • Schnelleres Öffnen und Schließen durch verkürztes Gewinde welches weiterhin kompatibel zu GL 45-Verschlüssen und -Zubehöhr ist
  • Die optimierten Rillen und Rippen des ergonomisch gestalteten Verschlusses ermöglichen ein vereinfachtes, schnelleres Öffnen und Verschließen der Flasche, besonders für Anwender mit kleinen Händen oder für das Arbeiten mit Handschuhen
  • Das bewährte Verschlusssystem mit Dichtlippe sorgt für eine zuverlässige Flüssigkeitsabdichtung
  • Die vordefinierten Flächen zur Platzierung der DURAN™ YOUTILITY™™ Etiketten ermöglichen eine eindeutige Identifizierung der Flasche
  • Kompatibel mit allen GL 45 Gewinden und dadurch vielseitig einsetzbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe cyan
Beschreibung Schraubverschluss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Vorbereitung von Medien und Reagenzien; Probennahme; Lagerung von Medien und Reagenzien; Transport und Versand
Material Polypropylen
Menge 10 St./Packung
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 53 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Schraubverschluss, aus PP, GL 45 >