Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Woulff’sche Flasche, 3 Hälse mit NS, und Bodentubus
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 mL
5000 mL
Beschreibung
Woulff'sche Flaschen sind Bestandteil von Vakuumapparaturen, in denen sie einerseits als Auffanggefäß bei Gaserzeugungen oder aber zur Reinigung und/oder Trocknung von Gasen genutzt werden. Als Teil einer Vakuumapparatur sind Woulff'sche Flaschen für Vakuumanwendungen geeignet und werden oft auch als Zwischengefäß eingesetzt, um ein spontanes Abfallen des Vakuums und den damit verbundenen Flüssigkeitsrücksog in die Vakuumpumpe zu verhindern.
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Drei Normschliffe zur Ein- oder Ausfuhr von Gasen
- Zusätzlicher Zugang durch den Bodentubulus
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 5000 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sammeln und Auflösen von Gasen in Flüssigkeiten; Herstellung von Gasen; Sicheres Arbeiten unter Vakuum; In Serie: Reinigung eines Gases |
Material | Borosilikatglas (3.3) |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Halsausführung | Bodentubus NS 29/32 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Durchmesser (metrisch) | 185 mm |